Imprimer
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17257-10G OR17257-5G OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA 81.2 EUR
APOSOR17257-10G APOSOR17257-5G APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207.0500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08695074
Numéro CAS: 100523-84-0