Imprimer
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17109-1G OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA 0 EUR
APOSOR17109-1G APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₇NO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14560533
Numéro CAS: 2592-14-5