Imprimer
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17049-1G OR17049-5G
APOSOR17049-1GEA 89.9 EUR
APOSOR17049-1G APOSOR17049-5G
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Point de fusion: 308…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05170031
Numéro CAS: 374064-01-4