Imprimer
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17-1G OR17-250MG
APOSOR17-1GEA 139 EUR
APOSOR17-1G APOSOR17-250MG
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09860599
Numéro CAS: 59843-69-5