Imprimer
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3,5-dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR16993-1G OR16993-250MG OR16993-5G
APOSOR16993-1GEA 120 EUR
APOSOR16993-1G APOSOR16993-250MG APOSOR16993-5G
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₂BrCl₂NO₂
MW: 270.90 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411637
Numéro CAS: 343781-56-6