Imprimer
Acide α-bromo-o-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzoic acid
OR16987-1G OR16987-25G OR16987-5G
APOSOR16987-1GEA 58 EUR
APOSOR16987-1G APOSOR16987-25G APOSOR16987-5G
Acide α-bromo-o-toluique 97%
Acide α-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090420
Numéro CAS: 7115-89-1
ONU: 3261
ADR: 8 II