Imprimer
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020382
Numéro CAS: 50685-26-2