Imprimer
Acide 8-bromocaprylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR16974-100G OR16974-250G OR16974-25G
APOSOR16974-100GEA 250 EUR
APOSOR16974-100G APOSOR16974-250G APOSOR16974-25G
Acide 8-bromocaprylique
Acide 8-bromocaprylique
Formule: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Point d'ébullition: 147…150 °C/2mmHg
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004430
Numéro CAS: 17696-11-6
ONU: 3261
ADR: 8,II