Imprimer
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 29 EUR
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅IN₂O₂
Point de fusion: 241…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00461121
Numéro CAS: 75092-30-7