Imprimer
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR16947-5G OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA 105 EUR
APOSOR16947-5G APOSOR16947-1G
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01138134
Numéro CAS: 4498-68-4