Imprimer
Bromure d'allyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
OR16937-250G OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA 87 EUR
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Bromure d'allyle 99%
Bromure d'allyle
Formule: C₃H₅Br
MW: 120.98 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000244
Numéro CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
ONU: 1099
ADR: 3+6.1 I
Merck Index: 13,00285