Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 116 EUR
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formule: C₈H₈N₄O
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021499
Numéro CAS: 886361-97-3