Imprimer
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16893-1G OR16893-5G
APOSOR16893-1GEA 0 EUR
APOSOR16893-1G APOSOR16893-5G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696879
Numéro CAS: 29124-57-0