Imprimer
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16875-1G OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA 133 EUR
APOSOR16875-1G APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Point de fusion: 224…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870065
Numéro CAS: 688357-19-9