Imprimer
Methyl-3-bromopicolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025946
Numéro CAS: 53636-56-9