Imprimer
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4R)-(-)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide hydrate
OR16849-1G OR16849-500MG
APOSOR16849-1GEA 180 EUR
APOSOR16849-1G APOSOR16849-500MG
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Formule: C₁₁H₁₇O₅P
MW: 260.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150741
Numéro CAS: 953776-24-4