Imprimer
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16700-100MG OR16700-1G OR16700-250MG
APOSOR16700-100MGEA 0 EUR
APOSOR16700-100MG APOSOR16700-1G APOSOR16700-250MG
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111843
Numéro CAS: 929301-99-5