Imprimer
Glycolaldehyde diethyl acetal
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
OR16597-100G OR16597-25G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 299 EUR
APOSOR16597-100G APOSOR16597-25G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Formule: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
MW: 134.18 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051486
Numéro CAS: 621-63-6
EINECS: 210-697-5