Imprimer
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16580-1G OR16580-5G OR16580-25G
APOSOR16580-1GEA 0 EUR
APOSOR16580-1G APOSOR16580-5G APOSOR16580-25G
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075137
Numéro CAS: 6624-49-3