Imprimer
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086186
Numéro CAS: 138479-47-7