Imprimer
Sulfate de sodium et d'octyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16472-25G OR16472-5G
APOSOR16472-25GEA 0 EUR
APOSOR16472-25G APOSOR16472-5G
Sulfate de sodium et d'octyle 99%
Sulfate de sodium et d'octyle
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4