1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
OR16471-5G
OR16471-10G
OR16471-1G
APOSOR16471-5GEA
26.1
EUR
APOSOR16471-5G
APOSOR16471-10G
APOSOR16471-1G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Formule:
C₂₆H₄₄FeP₂ MW: 474.42 g/mol Point de fusion: 73…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01630818 Numéro CAS: 84680-95-5 |