Imprimer
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1644-1G OR1644-5G
APOSOR1644-1GEA 0 EUR
APOSOR1644-1G APOSOR1644-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 736991-52-9