Imprimer
3-Chloro-2-méthylpropène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 EUR
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Chloro-2-méthylpropène
3-Chloro-2-méthylpropène
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000953
Numéro CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
ONU: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167