Imprimer
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 417 EUR
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007192
Numéro CAS: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1