Chlorure de 4-chlorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G
OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA
33.5
EUR
APOSOR16400-100G
APOSOR16400-25G
Chlorure de 4-chlorobenzoyle 98%
Chlorure de 4-chlorobenzoyle
Formule:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Point d'ébullition: 221…222 °C Point de fusion: 41944 °C Densité: 1.377 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000686 Numéro CAS: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 ONU: 3265 ADR: 8 II |