Imprimer
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1H-indazol-6-amine
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 190 EUR
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781649
Numéro CAS: 52347-72-5