Imprimer
2-Nitro-4-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2-nitropyridine
OR16077-1G OR16077-5G
APOSOR16077-1GEA 74.1 EUR
APOSOR16077-1G APOSOR16077-5G
2-Nitro-4-picoline
2-Nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114155
Numéro CAS: 18368-71-3