Imprimer
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.9900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368834
Numéro CAS: 4487-56-3