Imprimer
4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15934-100G OR15934-25G
APOSOR15934-100GEA 93 EUR
APOSOR15934-100G APOSOR15934-25G
4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène 98%
4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
Point d'ébullition: 93…94 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 44538 °C
Densité: 1,236 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000180
Numéro CAS: 18880-00-7
ONU: 3265
ADR: 8,II