Imprimer
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
OR15918-1G OR15918-5G OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15918-1G APOSOR15918-5G APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 179…180 °C
Densité: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064267
Numéro CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9