Imprimer
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-(4-chlorophenyl)propane
OR1591-1G OR1591-5G OR1591-10G
APOSOR1591-1GEA 74.1 EUR
APOSOR1591-1G APOSOR1591-5G APOSOR1591-10G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Formule: C₉H₁₀Cl₂
MW: 189.09 g/mol
Point d'ébullition: 135…138 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045302
Numéro CAS: 64473-34-3