Imprimer
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1585-1G OR1585-250MG OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA 65.4 EUR
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formule: C7H10N2O2
Point d'ébullition: 116…117 °C/10mmHg
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832865
Numéro CAS: 28020-37-3