Imprimer
Bromoacétate de tert-butyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 78.3 EUR
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
Bromoacétate de tert-butyle 98%
Bromoacétate de tert-butyle
Formule: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Point d'ébullition: 50…51 °C/10mmHg
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000188
Numéro CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
ONU: 1993
ADR: 3,III