Imprimer
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 87 EUR
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772793
Numéro CAS: 59944-78-4