Imprimer
O-Benzylhydroxylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15742-100G OR15742-25G
APOSOR15742-100GEA 162 EUR
APOSOR15742-100G APOSOR15742-25G
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 118…119 °C/30mmHg
Densité: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221709
Numéro CAS: 622-33-3
ONU: 2735
ADR: 8,III