Imprimer
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15689-1G OR15689-5G
APOSOR15689-1GEA 0 EUR
APOSOR15689-1G APOSOR15689-5G
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972246
Numéro CAS: 224779-27-5