Imprimer
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR15680-100G OR15680-10G OR15680-25G
APOSOR15680-100GEA 85.7 EUR
APOSOR15680-100G APOSOR15680-10G APOSOR15680-25G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317839
Numéro CAS: 101469-92-5