Imprimer
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15662-1G OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA 45.1 EUR
APOSOR15662-1G APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040810
Numéro CAS: 139256-79-4
ONU: 1759
ADR: 8,III