Imprimer
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
OR15642-25G OR15642-100G OR15642-5G
APOSOR15642-25GEA 46.4 EUR
APOSOR15642-25G APOSOR15642-100G APOSOR15642-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Point de fusion: 40…47 °C
Point d'éclair: 106.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683205
Numéro CAS: 163765-44-4