Imprimer
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 0 EUR
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formule: C₁₃H₂₆BNO₂Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114667
Numéro CAS: 138900-55-7