Imprimer
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15570-1G OR15570-250MG
APOSOR15570-1GEA 241 EUR
APOSOR15570-1G APOSOR15570-250MG
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₅H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159660
Numéro CAS: 51605-33-5