Imprimer
1,3-Diméthoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 0 EUR
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Diméthoxybenzène 98%
1,3-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008384
Numéro CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4