Imprimer
4-(Chlorométhyl)-1,3-thiazole chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15568-100G OR15568-25G OR15568-5G
APOSOR15568-100GEA 487 EUR
APOSOR15568-100G APOSOR15568-25G APOSOR15568-5G
4-(Chlorométhyl)-1,3-thiazole chlorhydrate
4-(Chlorométhyl)-1,3-thiazole chlorhydrate
Formule: C₄H₄ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094738
Numéro CAS: 7709-58-2