Imprimer
2-Acetamido-5-bromothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Formule: C₅H₅BrN₂OS
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017336
Numéro CAS: 7336-54-1