Imprimer
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 0 EUR
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Formule: C₉H₁₁N₃O
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137159
Numéro CAS: 2492-30-0