Imprimer
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 192 EUR
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230.308 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728947
Numéro CAS: 77279-24-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III