Imprimer
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [4-Piperazin-1-yl-5-chloro-6-oxo-6H-pyridazin-1-yl]acetic acid, N4-CBZ protected
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 336 EUR
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Formule: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864830
Numéro CAS: 1000018-20-1