Ethyl 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR15438-10G
OR15438-1G
OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA
894
EUR
APOSOR15438-10G
APOSOR15438-1G
APOSOR15438-5G
Ethyl 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formule:
C₁₂H₁₀BrNO₃ Point de fusion: 248…249 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02657946 Numéro CAS: 17826-11-8 |