Imprimer
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoic acid
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 812 EUR
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₃
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200936
Numéro CAS: 503039-50-7